Läs mer
2-Phenoxyethyl-2,2’-thenylaminoethane, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxyethyl-2,2'-thenylaminoethane','Hydrochloride |
| CAS | 108876-06-8 |
| Molekylformel | C13 H15 N O S . Cl H |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 2-Phenoxyethyl-2,2’-Thenylaminoethane','Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NOS.ClH/c1-2-5-12(6-3-1)15-9-8-14-11-13-7-4-10-16-13;/h1-7,10,14H,8-9,11H2;1H |
| LEDER | Cl.C(COc1ccccc1)NCc2cccs2 |
| IUPAC-namn | 2-phenoxy-N-(thiophen-2-ylmethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.79 |
| Formel vikt | 269.0641 |