Läs mer
2-fenoxietylbromid, 98 %
Produktkod. 11464547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464547 500 g 500g
11444547 25 g 25g
11454547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21087.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Det används vid syntes och antihypertensiv aktivitet av 4'-substituerade spiro[4H-3,1-bensoxazin-4,4'-piperidin]-2(1H)-oner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används för syntes och antihypertensiv aktivitet av 4′ -substituerad spiro[4H-3,1-bensoxazin-4,4′ -piperidin]-2(IH)-oner.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent. Löslig i kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-10-6
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.063
MDL-nummer MFCD00000234
InChI-nyckel JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC-namn 2-brometoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethyl bromide
Smältpunkt 31 °C till 35 °C
Densitet 1.35
Kokpunkt 135 °C till 137 °C (20 mmHg)
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 508290
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig. Löslig i kloroform och etylacetat.
Formel vikt 201.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.