Läs mer
2-Phenoxyethyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11337726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337726 5 g 5g
11347726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11345.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-86-6
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD00018946
InChI-nyckel VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethoxy benzene, beta-chlorophenetole, 2-phenoxyethyl chloride, benzene, 2-chloroethoxy, 2-chloroethyl phenyl ether, b-chlorophenetole, phenetole, .beta.-chloro, phenoxyethyl chloride, benzene, chloroethoxy, 2-chloroethyoxy benzene
PubChem CID 12156
IUPAC-namn 2-chloroethoxybenzene
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCCl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethyl chloride
Smältpunkt 23°C to 25°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 88°C to 93°C (15 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.5335
Kvantitet 5 g
Beilstein 971048
Formel vikt 156.61
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.