Läs mer
2-fenoxietylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10171032
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10171032 1 g 1g
10342065 5 g 5g
10352065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03254DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1758-46-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
InChI-nyckel IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC-namn 2-fenoxietanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethylamine
CAS Min % 95.0
Densitet 1.0480g/mL
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5O(CH2)2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%