Läs mer
2-fenoxietylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10352065
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10352065 25 g 25g
10171032 1 g 1g
10342065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10352065 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03254EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1758-46-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
InChI-nyckel IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC-namn 2-fenoxietanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel C6H5O(CH2)2NH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%