Läs mer
2-Phenoxyethylamine, 98%
Produktkod. 11474903
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474903 1 g 1g
11484903 5 g 5g
11494903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12225.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1758-46-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Ekologisk mellanprodukt
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-46-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00052975
InChI-nyckel IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC-namn 2-fenoxietanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyethylamine
Kokpunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Amine-like
Linjär formel C6H5O(CH2)2NH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 774671
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.