Läs mer
2-fenoxylanilin, TRC
Produktkod. 30134574
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134574 25 g
30133047 100 g
17962285 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29820025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2688-84-8
Molekylformel C12 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
IUPAC-namn 2-fenoxyanilin
LEDER Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyaniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Formel vikt 185.0841
Procent renhet >95%