Läs mer
2'-Phenoxymethanesulfonanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3 |
| Formel vikt | 263.0616 |