Läs mer
2-(fenoxymetyl)oxiran, TRC
Produktkod. 30421611
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421611 10 g
30416799 50 g
30418523 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31861510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-60-1
Molekylformel C9 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 150.174
Synonym Oxirane, 2-(phenoxymethyl)-, Oxirane, (phenoxymethyl)- (9CI), Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- (8CI), 2-(Phenoxymethyl)oxirane, (Phenoxymethyl)oxirane, (Phenyloxymethyl)oxirane, (±)-(Phenoxymethyl)oxirane, (±)-1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, (±)-Glycidyl phenyl ether, (±)-Phenyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-phenoxypropane, 2,3-Epoxypropoxybenzene, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, 3-(Phenoxy)propylene epoxide, 3-(Phenyloxy)-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane, 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide, 3-Phenoxy-1-propene oxide, 3-Phenoxypropylene oxide, Denacol EX 141, Diluent 690, EX 141, Epiol P, Epoxy 690, Glycidol phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Heloxy 63, Heloxy Modifier 63, JX 016, K 103, NSC 53476, NSC 635, O-Phenylglycidol, Oxiranylmethyl phenyl ether, PGE-H, Phenol glycidyl ether, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycidyl ether, YS 690, γ-Phenoxypropylene oxide
IUPAC-namn 2-(fenoxymetyl)oxiran
LEDER C(Oc1ccccc1)C2CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Phenoxymethyl)oxirane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Formel vikt 150.0681