Läs mer
[2-(fenoximetyl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682695
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10682695 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10682695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58509DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS 34904-98-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H14O2
MDL-nummer MFCD08690312
Kvantitet 1 g
Synonym 2-phenoxymethyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-phenoxymethyl, 2-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel RMRTWBZKENSMCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2CO
IUPAC-namn [2-(fenoximetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 214.264
PubChem CID 22932170
Formel vikt 214.26
Procent renhet 97%