Läs mer
2-Phenoxynicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968289 25 g 25g
30956620 100 g 100g
30968189 1 g 1g
30949229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30968289 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1447925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxynicotinic acid
CAS 35620-71-4
Molekylformel C12H9NO3
MDL-nummer MFCD00014629
Kvantitet 25 g
LEDER OC(=O)C1=CC=CN=C1OC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 215.20
Procent renhet 98%