Läs mer
2-Phenoxynicotinic acid, 98%
Produktkod. 11389559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389559 1 g 1g
11423594 5 g 5g
11433594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11247.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35620-71-4
Molekylformel C12H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.208
MDL-nummer MFCD00014629
InChI-nyckel CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
PubChem CID 123450
IUPAC-namn 2-fenoxipyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxynicotinic acid
Smältpunkt 179°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 172906
Formel vikt 215.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.