Läs mer
(2-fenoxifenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317454
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317454 250 mg 250mg
10082264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 13807-84-6
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00017297
InChI-nyckel VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
IUPAC-namn (2-fenoxifenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Phenoxyphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%