Läs mer
2-Phenoxyphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906031 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11906031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444020100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxyphenylboronic acid
CAS 108238-09-1
Smältpunkt 110°C to 112°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Molekylformel C12H11BO3
MDL-nummer MFCD01001592
Kvantitet 10 g
Synonym 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
InChI-nyckel AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2-phenoxyphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 214.03
PubChem CID 2773559
Formel vikt 214.03
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.