missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenoxypropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenoxypropionic acid |
| CAS | 940-31-8 |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Propionic acid','2-phenoxy- (7CI,8CI), 2-Phenoxypropanoic acid, (±)-2-Phenoxypropionic acid, 2-PPA, 2-Phenoxypropionic acid, DL-2-Phenoxypropionic acid, NSC 1866, NSC 404102, α-Methylphenoxyacetic acid, α-Phenoxypropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-7(9(10)11)12-8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(Oc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-phenoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?