Läs mer
2-fenoxipropylamin, 98 %
Produktkod. 11464630
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464630 1 g 1g
11454630 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50720.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6437-49-6 | C9H14ClNO | 187,667 g/mol
2-fenoxipropylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-fenoxipropylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6437-49-6
Molekylformel C9H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 187.667
MDL-nummer MFCD07781046
InChI-nyckel CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxypropylamine hydrochloride, 2-phenoxypropan-1-amine hydrochloride, 2-phenoxypropylamine hcl, 1-aminopropan-2-yl oxy benzene hydrochloride, acmc-20annz, 2-phenoxypropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212021
IUPAC-namn 2-fenoxipropan-1-amin;hydroklorid
LEDER CC(CN)OC1=CC=CC=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenoxypropylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.