Läs mer
2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen) |
| CAS | 60940-34-3 |
| Molekylformel | C13H9NOSe |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, CCG-39161, Ebselen, Lopac E 3520, NSC 639762, PZ 51 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | O=C(N(C1=CC=CC=C1)[Se]2)C3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.18 |
| Formel vikt | 274.9849 |