Läs mer
2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15555176 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15555176 25 g 25g
15535176 1 g 1g
15545176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15555176 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455900250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1570-95-2
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
InChI-nyckel BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
IUPAC-namn 2-phenylpropane-1,3-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Smältpunkt 54.0°C to 56.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.