Läs mer
2-Phenyl-1,3-propanediol, TRC
Produktkod. 30428327
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30428327 1 g
1 options
Produktkod. 30428327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3360901G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1570-95-2
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Synonym 2-Phenyl-1,3-propane-1,1,3,3-diol, NSC 78023
IUPAC-namn 2-phenylpropane-1,3-diol
LEDER OCC(CO)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
Formel vikt 152.0837