Läs mer
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10041124
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041124 5 g Amber Glass Bottle 5g
10079231 1 g Amber Glass Bottle 1g
10356304 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10041124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18313DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 165736-03-8
Molekylformel C10H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 190.264
MDL-nummer MFCD02682055
InChI-nyckel PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
IUPAC-namn (2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%