Läs mer
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079231
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10079231
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18313DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 165736-03-8
Molekylformel C10H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 190.264
MDL-nummer MFCD02682055
InChI-nyckel PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
IUPAC-namn (2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%