Läs mer
2-Fenyl-1,3-tiazol-4-karbaldehyd,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10059211
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10059211 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10049211 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10059211 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18304DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20949-81-9
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.232
MDL-nummer MFCD02681934
InChI-nyckel OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
IUPAC-namn 2-fenyl-1,3-tiazol-4-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel vikt 189.24
Procent renhet 95%