Läs mer
2-Fenyl-1,3-tiazol-4-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10019191
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10019191 250 mg 250mg
10121112 1 g 1g
10103344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10019191 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18302CB
Kemiska identifierare
CAS 36094-04-9
Molekylformel C10H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 223.674
InChI-nyckel ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
IUPAC-namn 2-fenyl-1,3-tiazol-4-karbonylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.68
Procent renhet 95%