Läs mer
2-Fenyl-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10620466 10 g 10g
10501512 250 mg 250mg
10009191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10620466 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18301EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7113-10-2
Molekylformel C10H6NO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.22
MDL-nummer MFCD00141954
InChI-nyckel IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%