Läs mer
2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl)oxime (Fluvoxamine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 2-(Aminoethyl)oxime (Fluvoxamine Impurity) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F3N2O/c18-17(19,20)15-8-6-14(7-9-15)16(22-23-11-10-21)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12,21H2/b22-16+ |