Läs mer
(+/-)-2-Fenyl-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495467
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495467 250 g 250g
11485467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23473.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-85-9
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00004736
InChI-nyckel RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
IUPAC-namn 2-fenylpropan-1-ol
LEDER CC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Smältpunkt -37°C
Densitet 0.975
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.5262
Kvantitet 250 g
Beilstein 1906760
Formel vikt 136.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.