Läs mer
2-fenyl-1H-benzimidazol, TRC
Produktkod. 30427758
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30427758 100 g
1 options
Produktkod. 30427758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319920100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzimidazole
CAS 716-79-0
Molekylformel C13 H10 N2
Kvantitet 100 g
Synonym 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
LEDER c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-fenyl-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.0844