Läs mer
2-Phenyl-2-(1-piperidinyl)propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-2-(1-piperidinyl)propane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N/c1-14(2,13-9-5-3-6-10-13)15-11-7-4-8-12-15/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 203.1674 |
| Procent renhet | >95% |