Läs mer
2-fenyl-2-butenal, (E)+(Z), 97 %
Produktkod. 11412257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412257 5 g 5g
11422257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14185.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146,19 g/mol
2-Fenyl-2-butenal används som livsmedelstillsats. Det används också som mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Fenyl-2-butenal används som livsmedelstillsats. Det används också som mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i olja och etanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4411-89-6
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00053158
InChI-nyckel DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Synonym 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
PubChem CID 6429333
IUPAC-namn (E)-2-fenylbut-2-enal
LEDER C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-butenal
Namnnotering (E)+(Z)
Kokpunkt 115°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.