Läs mer
2-fenyl-2-imidazolin, 98 %
Produktkod. 15435298
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435298 50 g 50g
15425298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59095.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936-49-2
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00005180
InChI-nyckel BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC-namn 2-fenyl-4,5-dihydro-lH-imidazol
LEDER C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-imidazoline
Smältpunkt 99 °C till 104 °C
Färg Brun
Flampunkt 201 °C (394 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 119250
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.