Läs mer
2-Fenyl-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423227 1 g 1g
11435806 5 g 5g
11445806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20854.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4383-18-0 | C11H16O | 164.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4383-18-0
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00046592
InChI-nyckel YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol
PubChem CID 138214
IUPAC-namn 2-fenylpentan-2-ol
LEDER CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-pentanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.