Läs mer
2-fenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%
Produktkod. 11420214
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420214 5 g 5g
11430214 25 g 25g
11440214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13635.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160,216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3491-63-2
Molekylformel C11H12O
Molekylvikt (g/mol) 160.216
MDL-nummer MFCD00051835
InChI-nyckel YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC-namn (Z)-2-fenylpent-2-enal
LEDER CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-pentenal
Namnnotering (E)+(Z)
Densitet 1.005
Kokpunkt 124°C to 126°C (14 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 5 g
Beilstein 1859032
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 160.22
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.