Läs mer
2-Fenyl-2-piperidinoacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651565
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10651565 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10651565 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer XBX00107DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H16N2
MDL-nummer MFCD00023711
Kvantitet 1 g
Synonym 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
InChI-nyckel IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 2-fenyl-2-piperidin-1-ylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 200.285
PubChem CID 21989
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%