Läs mer
2-fenyl-2-propanol, 98+%
Produktkod. 11493057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493057 25 g 25g
11403067 100 g 100g
11413067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15580.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136,19 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som kemisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-94-7
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00004456
InChI-nyckel BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
IUPAC-namn 2-fenylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-propanol
Smältpunkt 29 °C till 34 °C
Densitet 0.973
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.5196
Kvantitet 25 g
Beilstein 1905012
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.