Läs mer
2-fenyl-2-propanol, 99 %
Produktkod. 10735611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10735611 5 g Glasflaska 5g
10133280 25 g Glasflaska 25g
10475485 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10735611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 SEK
    282.65 SEK / 5g
    Save 39.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-94-7
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00004456
InChI-nyckel BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
IUPAC-namn 2-fenylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-propanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9730g/mL, 0.973
Kokpunkt 88 °C till 90 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(CH3)2OH
Brytningsindex 1,5190 till 1,522
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 506
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter, bensen
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.