Läs mer
2-fenyl-2-propanol, TRC
Produktkod. 30410402
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410402 5 g
1 options
Produktkod. 30410402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3360485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-2-propanol
CAS 617-94-7
Molekylformel C9 H12 O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenemethanol, α,α-dimethyl-, 2-Phenyl-2-propanol, Benzyl alcohol, α,α-dimethyl- (8CI), α,α-Dimethylbenzenemethanol, 1-Hydroxycumene, 1-Methyl-1-phenylethanol, 2-Hydroxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propanol, 2-Phenylisopropanol, 2-Propanol, 2-phenyl-, Dimethylphenylcarbinol, Dimethylphenylmethanol, NSC 1261, NSC 212537, Phenyldimethylcarbinol, α,α-Dimethylbenzyl alcohol, α-Cumyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Formel vikt 136.0888