Läs mer
2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H,10,14H2 |
| Formel vikt | 198.1157 |