Läs mer
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Produktkod. 12574276 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12574276 5 g 5g
15555056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12574276 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-66-2
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
InChI-nyckel KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC-namn 2-phenylbut-3-yn-2-ol
LEDER CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Smältpunkt 50.0°C to 52.0°C
Kokpunkt 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.