missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenyl-4-nitrosophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-4-nitrosophenol |
| CAS | 38104-96-0 |
| Molekylformel | C8 H14 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Nitroso[1,1'-biphenyl]-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b7-5+ |
| LEDER | C\C(=C/C(C)(C)C)\C=O |
| IUPAC-namn | (E)-2,4,4-trimethylpent-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.196 |
| Formel vikt | 126.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?