Läs mer
2-Phenyl-4-penten-2-ol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11429726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429726 5 g 5g
11439726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20248.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4743-74-2
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.232
MDL-nummer MFCD00060886
InChI-nyckel BELRNEPYFJNSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-4-penten-2-ol, 2-phenyl 4-penten-2-ol, allyl methyl phenyl carbinol, phenyl-methyl-allyl-carbinol
PubChem CID 143761
IUPAC-namn 2-phenylpent-4-en-2-ol
LEDER CC(CC=C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-4-penten-2-ol
Densitet 0.99
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.