Läs mer
2-fenyl-5-oxazolon, 97 %
Produktkod. 11332705
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11332705 1 g 1g
11342705 5 g 5g
11352705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11332705 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00194.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Add to basket
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
2-Fenyl-5-oxazolon är ett reagens som används som en maskerad glycinekvivalent och för bildning av heterocykliska strukturer kan den användas för att producera 4-bensyliden-2-fenyl-4H-oxazol-5-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Fenyl-5-oxazolon är ett reagens som används som en
maskerad glycinekvivalent och för bildning av heterocykliska strukturer kan den användas för att producera 4-bensyliden-2-fenyl-4H-oxazol-5-on.
Löslighet Löslig i de flesta
vanliga organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Air Sensitive. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1199-01-5
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00014517
InChI-nyckel QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
IUPAC-namn 2-fenyl-4H-l,3-oxazol-5-on
LEDER C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Phenyl-5-oxazolone
Smältpunkt 89°C to 92°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 128465
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in most common organic solvents.
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.