missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenyl Alpha-Cortolone 1,3-Dioxane, TRC

Produktkod. 30420099
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420099 5 mg
30421269 10 mg
30412501 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30420099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3193305MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Phenyl alpha-Cortolone 1,3-Dioxane
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenyl alpha-Cortolone 1,3-Dioxane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28H38O5
Synonym (4’R,5R,5’R,8S,9S,10S,13S,14S)-3,5’-Dihydroxy-10,13-dimethyl-2’-phenyltetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4’-[1,3]dioxan]-11(2H)-one
InChI formel InChI=1S/C28H38O5/c1-26-12-10-19(29)14-18(26)8-9-20-21-11-13-28(27(21,2)15-22(30)24(20)26)23(31)16-32-25(33-28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,18-21,23-25,29,31H,8-16H2,1-2H3/t18-,19?,20+,21+,23-,24-,25?,26+,27+,28+/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER OC1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]([C@@](CC[C@]34[C@H](O)COC(C5=CC=CC=C5)O4)([H])[C@]3(C)C6)([H])[C@]2([H])C6=O)([H])C1
IUPAC-namn (5R,5'R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3,5'-dihydroxy-10,13-dimethyl-2'-phenyltetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxan]-11(1H)-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 454.6
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 454.27
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.