missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenyl Alpha-Cortolone 1,3-Dioxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl alpha-Cortolone 1,3-Dioxane |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Phenyl alpha-Cortolone 1,3-Dioxane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28H38O5 |
| Synonym | (4’R,5R,5’R,8S,9S,10S,13S,14S)-3,5’-Dihydroxy-10,13-dimethyl-2’-phenyltetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4’-[1,3]dioxan]-11(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O5/c1-26-12-10-19(29)14-18(26)8-9-20-21-11-13-28(27(21,2)15-22(30)24(20)26)23(31)16-32-25(33-28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,18-21,23-25,29,31H,8-16H2,1-2H3/t18-,19?,20+,21+,23-,24-,25?,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]([C@@](CC[C@]34[C@H](O)COC(C5=CC=CC=C5)O4)([H])[C@]3(C)C6)([H])[C@]2([H])C6=O)([H])C1 |
| IUPAC-namn | (5R,5'R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3,5'-dihydroxy-10,13-dimethyl-2'-phenyltetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxan]-11(1H)-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?