missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Phenyl-d5)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Phenyl-d5)-2-propanol |
| CAS | 113305-63-8 |
| Molekylformel | C9H7D5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(Pentadeuterophenyl)-2-propanol, α,α-Dimethylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | OC(C)(C)C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(phenyl-d5)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.22 |
| Formel vikt | 141.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?