Läs mer
2-Phenyl-d5-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenyl-d5-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| CAS | 639516-58-8 |
| Molekylformel | C11 2H5 H8 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-11(2)8-13-10(12-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2=NC(C)(C)CO2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethyl-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.26 |
| Formel vikt | 180.1311 |