missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol, CDN

Produktkod. 30320264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320264 0.1 g 0.1g
30319863 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320264 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54800.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol-D9
CAS 42950-74-3
Molekylformel C8 D9 H O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-d5-ethan-d4-ol (9 CI), Benzene-d5-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanol, 2-(Phenyl-d5)ethanol-1,1,2,2-d4, Phenethyl Alcohol-d9, Phenethyl-d9 alcohol, 2-Phenylethanol-D9
InChI formel InChI=1 S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,7D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 131.2199
Formel vikt 131.1297 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.