Läs mer
2-Phenyl-d5-propane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 97095-85-7 |
| Molekylformel | C9 D5 H7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-d5, (1-methylethyl)- (9 CI), 2-Phenyl-d5-propane, Cumene-2,3,4,5,6-d5, Propan-2-yl-pentadeuteriobenzene, Dimethylphenylmethane-d5, (1-Methylethyl)benzene-d5, Isopropylbenzene-d5, Isopropylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(C)C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-propan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.2224 |
| Formel vikt | 125.1253 g/mol |
| Visa mer |