missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Phenyl-m-terphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Phenyl-m-terphenyl |
| CAS | 1165-14-6 |
| Molekylformel | C24 H18 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3'-Phenyl-o-terphenyl, NSC 167324, 1,2,3-Triphenylbenzene, 2,3-Diphenylbiphenyl, 3'-Phenyl-1,1':2',1''-terphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(20-13-6-2-7-14-20)24(22)21-15-8-3-9-16-21/h1-18H |
| LEDER | c1ccc(cc1)c2cccc(c3ccccc3)c2c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1,2,3-triphenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?