Läs mer
2-fenylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457108
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457108 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15457108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60626.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-81-1 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Molekylformel C8H9NO
MDL-nummer MFCD00059193
Kvantitet 250 mg
Synonym benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
InChI-nyckel LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-fenylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 135.17
PubChem CID 7680
ChEBI CHEBI:16562
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.