Läs mer
2'-Phenylacetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Phenylacetanilide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-10-6-5-9-13(14)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 211.0997 |